1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
H1508-1G H1508-5G
TCIAH1508-1GEA 40 EUR
TCIAH1508-1G TCIAH1508-5G
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin ≥96.0% (por GC)
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
Formula: C₄H₄F₃NO
Pto. Ebullición: 139°C
Pto. de inflamación: 60°C
Número MDL: MFCD00040885
Núm. CAS: 335-08-0
UN: 3275
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54a3cc8c5ac34ad0d3ff1ed0d8ca87cbf0034105&vid=54a3cc8c5ac34ad0d3ff1ed0d8ca87cbf0034105&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %