4-Hidroxifenilamidina clorhidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxyphenylamidine hydrochloride, 4-Hydroxybenzene-1-carboximidamide hydrochloride
H1510-1G H1510-5G
TCIAH1510-1GEA 22 EUR
TCIAH1510-1G TCIAH1510-5G
4-Hidroxifenilamidina clorhidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Hidroxifenilamidina clorhidrato
Formula: C₇H₉ClN₂O
MW: 172,61 g/mol
Número MDL: MFCD00136405
Núm. CAS: 38148-63-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 221.0 to 225.0 deg-C