6-Hydroxy-3-coumaranone ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H1511-1G H1511-5G
TCIAH1511-1GEA 25 EUR
TCIAH1511-1G TCIAH1511-5G
6-Hydroxy-3-coumaranone ≥97.0% (by GC, titration analysis)
6-Hydroxy-3-coumaranone
Formula: C₈H₆O₃
Número MDL: MFCD00068174
Núm. CAS: 6272-26-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %