4'-Hydroxyacetophenone oxime ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H1512-1G H1512-5G
TCIAH1512-1GEA 44 EUR
TCIAH1512-1G TCIAH1512-5G
4'-Hydroxyacetophenone oxime ≥98.0% (por GC)
4'-Hydroxyacetophenone oxime
Formula: C₈H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00481697
Núm. CAS: 34523-34-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C