1,1,3,3,5,5-Hexaethoxy-1,3,5-trisilacyclohexane ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H1513-1G H1513-5G
TCIAH1513-1GEA 80 EUR
TCIAH1513-1G TCIAH1513-5G
1,1,3,3,5,5-Hexaethoxy-1,3,5-trisilacyclohexane ≥90.0% (por GC)
1,1,3,3,5,5-Hexaethoxy-1,3,5-trisilacyclohexane
Formula: C₁₅H₃₆O₆Si₃
Pto. Ebullición: 133°C
Número MDL: MFCD06660097
Núm. CAS: 17955-67-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ac788ec10a443358d1bd3b3450bb8879eac56d2&vid=3ac788ec10a443358d1bd3b3450bb8879eac56d2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %