Hidrazina bromhidrato ∼50% in water
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
H1517-25G
H1517-500G
TCIAH1517-25GEA
16
EUR
TCIAH1517-25G
TCIAH1517-500G
Hidrazina bromhidrato ∼50% in water
Hidrazina bromhidrato
Formula:
H₅BrN₂ |
Número MDL:
MFCD00065394 Núm. CAS: 13775-80-9 EINECS: 237-412-7 UN: 3289 ADR: 6.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Concentration (Potassium iodate Method) | 49.0 to 51.0 w/w% |
Concentration (Argentmetric Titration) | 49.0 to 51.0 w/w% |