3-Hidroxibenzofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H1518-5G H1518-25G
TCIAH1518-5GEA 111 EUR
TCIAH1518-5G TCIAH1518-25G
3-Hidroxibenzofenona ≥98.0% (por GC)
3-Hidroxibenzofenona
Formula: C₁₃H₁₀O₂
Número MDL: MFCD00002297
Núm. CAS: 13020-57-0
EINECS: 235-879-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=362fa45a7651e6c2dcbdb1099a5cf7b8a1271407&vid=362fa45a7651e6c2dcbdb1099a5cf7b8a1271407&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C