3-Metil-(1H)-pirazin-2-ona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H1519-1G H1519-5G
TCIAH1519-1GEA 39 EUR
TCIAH1519-1G TCIAH1519-5G
3-Metil-(1H)-pirazin-2-ona ≥98.0% (por GC)
3-Metil-(1H)-pirazin-2-ona
Formula: C₅H₆N₂O
Número MDL: MFCD01646120
Núm. CAS: 19838-07-4
EINECS: 243-362-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C