3-Hidroxi-6-metoxiflavona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-Hidroxi-6-metoxi-2-fenil-4-benzopirona
H1522-1G H1522-5G
TCIAH1522-1GEA 48 EUR
TCIAH1522-1G TCIAH1522-5G
3-Hidroxi-6-metoxiflavona ≥98.0% (por GC)
3-Hidroxi-6-metoxiflavona
Formula: C₁₆H₁₂O₄
MW: 268,27 g/mol
Número MDL: MFCD00017639
Núm. CAS: 93176-00-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69b623303eb8b4af298eba9d42d2b2ded7cc672a&vid=69b623303eb8b4af298eba9d42d2b2ded7cc672a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 206.0 to 210.0 deg-C