2-Hydrazino-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Hydrazinyl-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide, 2-Hydrazino-2-imidazoline Hydrobromide, 2-Hydrazino-4,5-dihydroimidazole Hydrobromide
H1523-1G H1523-5G
TCIAH1523-1GEA 56 EUR
TCIAH1523-1G TCIAH1523-5G
2-Hydrazino-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Hydrazino-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide
Formula: C₃H₉BrN₄
MW: 181,04 g/mol
Número MDL: MFCD00012694
Núm. CAS: 55959-84-7
EINECS: 259-921-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc6b8977432c1ee929cf43a3a37f4472b4c906a0&vid=bc6b8977432c1ee929cf43a3a37f4472b4c906a0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 187.0 deg-C