Hexafluoroisopropyl methyl ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Methyl hexafluoroisopropyl ether
H1524-5G H1524-25G
TCIAH1524-5GEA 54 EUR
TCIAH1524-5G TCIAH1524-25G
Hexafluoroisopropyl methyl ether ≥98.0% (por GC)
Hexafluoroisopropyl methyl ether
Formula: C₄H₄F₆O
MW: 182,064 g/mol
Pto. Ebullición: 50°C
Número MDL: MFCD00221772
Núm. CAS: 13171-18-1
UN: 3271
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dac02fef76eb515878d13f93b4104251e8750cc7&vid=926e50c8b711d14f1021ed46bb68850da03ceba8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %