(1E,4E)-1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,4-pentadiene-3-one ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
H1525-20MG H1525-100MG
TCIAH1525-20MGEA 69 EUR
TCIAH1525-20MG TCIAH1525-100MG
(1E,4E)-1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,4-pentadiene-3-one ≥95.0% (by HPLC)
(1E,4E)-1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,4-pentadiene-3-one
Formula: C₂₂H₂₄O₇
Núm. CAS: 1217503-60-0
EINECS: 274-722-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=934a7233828664fc9ae22f44e07965b8676ae95b&vid=934a7233828664fc9ae22f44e07965b8676ae95b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%