17alpha-Hydroxyprogesterone Acetate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
H1527-1G H1527-5G
TCIAH1527-1GEA 25 EUR
TCIAH1527-1G TCIAH1527-5G
17alpha-Hydroxyprogesterone Acetate ≥98.0% (by HPLC)
17alpha-Hydroxyprogesterone Acetate
Formula: C₂₃H₃₂O₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00021152
Núm. CAS: 302-23-8
EINECS: 206-119-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 244.0 to 248.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +71.0 to +76.0 deg (C=1, CHCL3)