2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H1528-1G H1528-5G
TCIAH1528-1GEA 82 EUR
TCIAH1528-1G TCIAH1528-5G
2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-ol
Formula: C₆H₄F₃NO
Número MDL: MFCD01571202
Núm. CAS: 170886-13-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bb8793e9ef973d9d305096637b3a542926908c1&vid=4bb8793e9ef973d9d305096637b3a542926908c1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C