2'-Hidroxi-4'-metilacetofenona ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(2-Hydroxy-4-methylphenyl)ethan-1-one, 1-(2-Hydroxy-4-methylphenyl)ethanone
H1530-5G H1530-25G
TCIAH1530-5GEA 62 EUR
TCIAH1530-5G TCIAH1530-25G
2'-Hidroxi-4'-metilacetofenona ≥95.0% (por GC)
2'-Hidroxi-4'-metilacetofenona
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Pto. Ebullición: 245°C
Número MDL: MFCD00100559
Núm. CAS: 6921-64-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d60d52216433889e5df2ab40da84c8dc5da2571&vid=3d60d52216433889e5df2ab40da84c8dc5da2571&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %