2-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-methoxyphenol
H1531-5G
H1531-25G
TCIAH1531-5GEA
81
EUR
TCIAH1531-5G
TCIAH1531-25G
2-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Formula:
C₂₂H₁₇N₃O₂ MW: 355,40 g/mol |
Número MDL:
MFCD23102325 Núm. CAS: 106556-36-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 206.0 to 210.0 deg-C |