(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
H1533-5G H1533-25G
TCIAH1533-5GEA 29 EUR
TCIAH1533-5G TCIAH1533-25G
(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Formula: C₆H₁₁NO₃·HCl
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00080855
Núm. CAS: 40216-83-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd2979d899cb359e6d4d11fa54c8dcda88bc7c16&vid=957e6bd643628949935fdfc8598f6185731db4db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -27.0 to -31.0 deg (C=4,H2O)