(R)-(+)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(R)-3-Piperidinol hydrochloride, (3R)-piperidin-3-ol hydrochloride, (R)-Piperidin-3-ol hydrochloride, (R)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride
H1537-1G
H1537-5G
TCIAH1537-1GEA
64
EUR
TCIAH1537-1G
TCIAH1537-5G
(R)-(+)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(R)-(+)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride
Formula:
C₅H₁₂ClNO |
Número MDL:
MFCD00192221 Núm. CAS: 198976-43-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 195.0 to 200.0 deg-C |