(S)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(S)-3-Piperidinol hydrochloride
H1538-1G
H1538-5G
TCIAH1538-1GEA
38
EUR
TCIAH1538-1G
TCIAH1538-5G
(S)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(S)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride
Formula:
C₅H₁₂ClNO |
Número MDL:
MFCD03426348 Núm. CAS: 475058-41-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 195.0 to 200.0 deg-C |