1-Hexen-5-yne ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
H1541-1G H1541-5G
TCIAH1541-1GEA 160 EUR
TCIAH1541-1G TCIAH1541-5G
1-Hexen-5-yne ≥97.0% (por GC)
1-Hexen-5-yne
Formula: C₆H₈
MW: 80,13 g/mol
Número MDL: MFCD00060909
Núm. CAS: 14548-31-3
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=758cb9d7c598c8f4e8fa88ad880aa97c59d866e2&vid=758cb9d7c598c8f4e8fa88ad880aa97c59d866e2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %