3-Hydroxy-1-methacryloyloxyadamantane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H1543-5G H1543-25G
TCIAH1543-5GEA 82 EUR
TCIAH1543-5G TCIAH1543-25G
3-Hydroxy-1-methacryloyloxyadamantane ≥98.0% (por GC)
3-Hydroxy-1-methacryloyloxyadamantane
Formula: C₁₄H₂₀O₃
Número MDL: MFCD13152044
Núm. CAS: 115372-36-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C