N-(2-Hydroxyethyl)maleimide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrrole-2,5-dione, 1-(2-Hydroxyethyl)maleimide, N-(Ethanol)maleimide, 1-(2-Hydroxyethyl)-pyrrole-2,5-dione, HEMI
H1544-1G
H1544-5G
TCIAH1544-1GEA
106
EUR
TCIAH1544-1G
TCIAH1544-5G
N-(2-Hydroxyethyl)maleimide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N-(2-Hydroxyethyl)maleimide
Formula:
C₆H₇NO₃ Pto. Ebullición: 130°C |
Número MDL:
MFCD00465266 Núm. CAS: 1585-90-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 71.0 to 75.0 deg-C |