2-(1-Hydroxy-3-methylbutylidene)-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 2-(1-Hydroxy-3-methylbutylidene)-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione, 2-(1-Hydroxy-3-methylbutylidene)dimedone

H1546-1G H1546-5G
TCIAH1546-1GEA 59 EUR
TCIAH1546-1G TCIAH1546-5G
2-(1-Hydroxy-3-methylbutylidene)-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione ≥98.0% (por GC)
2-(1-Hydroxy-3-methylbutylidene)-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Formula: C₁₃H₂₀O₃
MW: 224,30 g/mol
Número MDL: MFCD01862890
Núm. CAS: 172611-72-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=315df4e96d973c5cabf30855dc43a66c5ef27b25&vid=315df4e96d973c5cabf30855dc43a66c5ef27b25&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR