4-Hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-1-oxide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H1548-1G H1548-5G
TCIAH1548-1GEA 28 EUR
TCIAH1548-1G TCIAH1548-5G
4-Hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-1-oxide ≥98.0% (por GC)
4-Hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-1-oxide
Formula: C₅H₉O₅P
Número MDL: MFCD01677612
Núm. CAS: 5301-78-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbe18bb893921e2fcb5292ce0d3219d0998df9cf&vid=fbe18bb893921e2fcb5292ce0d3219d0998df9cf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %