2-(Hydroxymethyl)-4-nitrobenzenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H1549-5G H1549-25G
TCIAH1549-5GEA 111 EUR
TCIAH1549-5G TCIAH1549-25G
2-(Hydroxymethyl)-4-nitrobenzenol ≥98.0% (por GC)
2-(Hydroxymethyl)-4-nitrobenzenol
Formula: C₇H₇NO₄
Número MDL: MFCD01321361
Núm. CAS: 39224-61-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3da7f24ebf72d831ab7c6bddbc05b4e7bc208ff9&vid=3da7f24ebf72d831ab7c6bddbc05b4e7bc208ff9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C