Ácido hexilfosfónico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
H1551-1G H1551-5G
TCIAH1551-1GEA 51 EUR
TCIAH1551-1G TCIAH1551-5G
Ácido hexilfosfónico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido hexilfosfónico
Formula: C₆H₁₅O₃P
Número MDL: MFCD00013961
Núm. CAS: 4721-24-8
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cdd47a940e89741a62c8f5086d50c503862b83c&vid=7cdd47a940e89741a62c8f5086d50c503862b83c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C