2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl Methacrylate
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
H1555-5G H1555-25G H1555-100G
TCIAH1555-5GEA 29 EUR
TCIAH1555-5G TCIAH1555-25G TCIAH1555-100G
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate
Formula: C₈H₈F₆O₂
MW: 250,14 g/mol
Pto. de inflamación: 57°C
Número MDL: MFCD00042311
Núm. CAS: 36405-47-7
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3b244f4c5577088b2c478f0abcd69df96f24ae2&vid=d3b244f4c5577088b2c478f0abcd69df96f24ae2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %