3-Hydroxy-4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4'-Dimethyl-(2,2'-Bipyridin)-3-ol
H1556-200MG
H1556-1G
TCIAH1556-200MGEA
138
EUR
TCIAH1556-200MG
TCIAH1556-1G
3-Hydroxy-4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Hydroxy-4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formula:
C₁₂H₁₂N₂O MW: 200.24 g/mol |
Número MDL:
MFCD28339195 Núm. CAS: 81998-07-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 108.0 to 112.0 deg-C |