Benzoato de 3-hidroxifenilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Benzoic acid 3-Hydroxyphenyl ester, 3-Hydroxyphenyl Benzoate, Resorcinol monobenzoate
H1560-25G H1560-100G
TCIAH1560-25GEA 16 EUR
TCIAH1560-25G TCIAH1560-100G
Benzoato de 3-hidroxifenilo ≥95.0% (por GC)
Benzoato de 3-hidroxifenilo
Formula: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
Número MDL: MFCD00020118
Núm. CAS: 136-36-7
EINECS: 205-241-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=051a066ec5ebf00c64155f0b95a7498083961624&vid=051a066ec5ebf00c64155f0b95a7498083961624&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 131.0 to 136.0 deg-C