Hydroxy(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Proveedor: TCI
H1562-1G H1562-200MG
TCIAH1562-1GEA 1149 EUR
TCIAH1562-1G TCIAH1562-200MG
Hydroxy(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Hydroxy(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Formula: C₁₆H₂₆O₂Rh₂
MW: 456.1875 g/mol
Número MDL: MFCD04974244
Núm. CAS: 73468-85-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Elemental analysis (Carbon) 40.00 to 44.00 %