3-Hydroxymethyl-4-methoxybenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(Hydroxymethyl)-4-methoxybenzeneboronic acid, 3-(Hydroxymethyl)-4-methoxyphenylboronic acid, (3-(Hydroxymethyl)-4-methoxyphenyl)boronic acid, 3-Hydroxymethyl-4-methoxyphenylboronic acid
H1563-1G
H1563-5G
TCIAH1563-1GEA
32
EUR
TCIAH1563-1G
TCIAH1563-5G
3-Hydroxymethyl-4-methoxybenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Hydroxymethyl-4-methoxybenzeneboronic acid
Formula:
C₈H₁₁BO₄ MW: 181.982 g/mol |
Número MDL:
MFCD14155851 Núm. CAS: 908142-03-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 111.0 % |