2-Hydroxyanthracene ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Anthracen-2-ol
H1565-1G H1565-200MG
TCIAH1565-1GEA 251 EUR
TCIAH1565-1G TCIAH1565-200MG
2-Hydroxyanthracene ≥93.0% (por GC)
2-Hydroxyanthracene
Formula: C₁₄H₁₀O
MW: 194,23 g/mol
Número MDL: MFCD06653605
Núm. CAS: 613-14-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystaline
Purity (GC) min. 93.0 %