4-(Heptyloxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Heptyloxyphenylboronic acid, 4-n-Heptyloxybenzeneboronic acid, 4-Heptyloxybenzeneboronic acid
H1566-1G H1566-5G
TCIAH1566-1GEA 42 EUR
TCIAH1566-1G TCIAH1566-5G
4-(Heptyloxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Heptyloxy)phenylboronic acid
Formula: C₁₃H₂₁BO₃
Número MDL: MFCD04039169
Núm. CAS: 136370-19-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0586db9bc722e6bb21b278f4c386bb3327bee26a&vid=0586db9bc722e6bb21b278f4c386bb3327bee26a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 111.0 %