(S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid
H1568-1G H1568-5G
TCIAH1568-1GEA 94 EUR
TCIAH1568-1G TCIAH1568-5G
(S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic acid
Formula: C₁₆H₁₆O₄
MW: 272,30 g/mol
Número MDL: MFCD11113284
Núm. CAS: 178306-52-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83592da59b9e90b4bc2a088921d7a8fd3290df7c&vid=83592da59b9e90b4bc2a088921d7a8fd3290df7c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +11.0 to +15.0 deg (C=1.8, EtOH)