3',5'-Dimethyl-2'-hydroxyacetophenone 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Acetyl-4,6-dimethylphenol, 2'-Hydroxy-3',5'-dimethylacetophenone
H1569-1G
H1569-5G
TCIAH1569-1GEA
34
EUR
TCIAH1569-1G
TCIAH1569-5G
3',5'-Dimethyl-2'-hydroxyacetophenone 98,0 GC_ASSAY_METHOD
3',5'-Dimethyl-2'-hydroxyacetophenone
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164.2000 g/mol Pto. Ebullición: 126°C |
Número MDL:
MFCD01631133 Núm. CAS: 1198-66-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 53.0 to 57.0 deg-C |