4-Hydroxy-7-methylcoumarin ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H1570-1G H1570-5G
TCIAH1570-1GEA 74 EUR
TCIAH1570-1G TCIAH1570-5G
4-Hydroxy-7-methylcoumarin ≥98.0% (por GC)
4-Hydroxy-7-methylcoumarin
Formula: C₁₀H₈O₃
Número MDL: MFCD03412316
Núm. CAS: 18692-77-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %