6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-6-ol
H1572-1G H1572-5G
TCIAH1572-1GEA 78 EUR
TCIAH1572-1G TCIAH1572-5G
6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline ≥98.0% (por GC)
6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formula: C₉H₁₁NO
MW: 149,193 g/mol
Número MDL: MFCD01717047
Núm. CAS: 14446-24-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f437b7839b85f379e2829e6632d511b9efcdcdc&vid=6f437b7839b85f379e2829e6632d511b9efcdcdc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 190.0 to 194.0 deg-C