2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
H1574-1G
H1574-5G
TCIAH1574-1GEA
35
EUR
TCIAH1574-1G
TCIAH1574-5G
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥98.0% (por GC)
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula:
C₅H₅F₃N₄ |
Número MDL:
MFCD00115112 Núm. CAS: 197305-97-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 99.0 to 103.0 deg-C |