2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxy-2-phenylacetophenone ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Benzyl 2-Hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl Ketone
H1577-1G H1577-5G
TCIAH1577-1GEA 87 EUR
TCIAH1577-1G TCIAH1577-5G
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxy-2-phenylacetophenone ≥94.0% (por GC)
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxy-2-phenylacetophenone
Formula: C₁₆H₁₆O₄
MW: 272,30 g/mol
Número MDL: MFCD00218596
Núm. CAS: 39604-66-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f00f0ce8effee8d3b825cccf7753ae2e243d295&vid=4f00f0ce8effee8d3b825cccf7753ae2e243d295&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Melting point 114.0 to 119.0 deg-C