4',6'-Dimethoxy-2'-hydroxy-2(4'-methoxyphenyl)acetophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H1578-1G H1578-5G
TCIAH1578-1GEA 54 EUR
TCIAH1578-1G TCIAH1578-5G
4',6'-Dimethoxy-2'-hydroxy-2(4'-methoxyphenyl)acetophenone ≥98.0% (por GC)
4',6'-Dimethoxy-2'-hydroxy-2(4'-methoxyphenyl)acetophenone
Formula: C₁₇H₁₈O₅
Número MDL: MFCD03934798
Núm. CAS: 39604-68-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=905f41734d86349c28eccf13e9e7f51dce7cdbd1&vid=905f41734d86349c28eccf13e9e7f51dce7cdbd1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C