3-Hidroxicumarina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Hidroxi-2-benzopirona
H1585-1G H1585-5G
TCIAH1585-1GEA 76 EUR
TCIAH1585-1G TCIAH1585-5G
3-Hidroxicumarina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Hidroxicumarina
Formula: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Número MDL: MFCD00017490
Núm. CAS: 939-19-5
EINECS: 213-355-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73fe28bb026ed44689cb5e69ab8aea5689b64c4e&vid=73fe28bb026ed44689cb5e69ab8aea5689b64c4e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C