Ácido 3-amino-5-metilcaproico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
H1587-1G H1587-5G
TCIAH1587-1GEA 58 EUR
TCIAH1587-1G TCIAH1587-5G
Ácido 3-amino-5-metilcaproico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 3-amino-5-metilcaproico
Formula: C₇H₁₅NO₂
Número MDL: MFCD01863281
Núm. CAS: 3653-34-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -1.4 to +1.4 deg (C=1, H2O)