2-Hydroxyflutamide ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
H1600-25MG H1600-100MG
TCIAH1600-25MGEA 62 EUR
TCIAH1600-25MG TCIAH1600-100MG
2-Hydroxyflutamide ≥98.0% (by HPLC)
2-Hydroxyflutamide
Formula: C₁₁H₁₁F₃N₂O₄
Número MDL: MFCD00563126
Núm. CAS: 52806-53-8
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2daa2cb826e2df09c01df880b2b0c933e6cccf54&vid=2daa2cb826e2df09c01df880b2b0c933e6cccf54&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 9.00 to 10.00 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C