4-Acetamidobenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H1605-1G H1605-5G
TCIAH1605-1GEA 43 EUR
TCIAH1605-1G TCIAH1605-5G
4-Acetamidobenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
4-Acetamidobenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₁NO₂
Número MDL: MFCD00016868
Núm. CAS: 16375-88-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ef1c48edbfae9866ec3cda864370531455e6fac&vid=6ef1c48edbfae9866ec3cda864370531455e6fac&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C