Isobutirato de etilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
310515000 310510025
ACRO310515000EA 47.4 EUR
ACRO310515000 ACRO310510025
Isobutirato de etilo 99%
Isobutirato de etilo
Formula: C₆H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 112…113 °C
Pto. de fusión: –88 °C
Densidad: 0,86 g/cm³
Pto. de inflamación: 13 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009165
Núm. CAS: 97-62-1
EINECS: 202-595-4
UN: 2385
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,03847
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %