1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]-3-vinyltrisiloxane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-((trimethylsilyl)oxy)-3-vinyltrisiloxane, Tris(trimethylsiloxy)(vinyl)silane
H1613-5ML H1613-25ML
TCIAH1613-5MLEA 51 EUR
TCIAH1613-5ML TCIAH1613-25ML
1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]-3-vinyltrisiloxane ≥98.0% (por GC)
1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]-3-vinyltrisiloxane
Formula: C₁₁H₃₀O₃Si₄
MW: 322,70 g/mol
Pto. Ebullición: 88°C
Pto. de inflamación: 66°C
Número MDL: MFCD00054159
Núm. CAS: 5356-84-3
EINECS: 226-342-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e501f1b57f6935901f3c8f869e74b46b7777d58&vid=6e501f1b57f6935901f3c8f869e74b46b7777d58&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %