2-Hydroxy-3-phenoxypropyl acrylate ≥85.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Sinónimos: Acrylic acid 2-Hydroxy-3-phenoxypropyl ester
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
H1614-25G H1614-500G
TCIAH1614-25GEA 20 EUR
TCIAH1614-25G TCIAH1614-500G
2-Hydroxy-3-phenoxypropyl acrylate ≥85.0% (por GC) estabilizado
2-Hydroxy-3-phenoxypropyl acrylate
Formula: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222,24 g/mol
Pto. de inflamación: 89°C
Número MDL: MFCD00066300
Núm. CAS: 16969-10-1
EINECS: 241-045-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0907938f90af278dcdfa936bfe449f22a8161344&vid=0907938f90af278dcdfa936bfe449f22a8161344&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %