(3-Hydroxyphenyl)acetonitrile ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
H1615-1G
H1615-5G
TCIAH1615-1GEA
145
EUR
TCIAH1615-1G
TCIAH1615-5G
(3-Hydroxyphenyl)acetonitrile ≥95.0% (por GC)
(3-Hydroxyphenyl)acetonitrile
Formula:
C₈H₇NO Pto. Ebullición: 106°C |
Número MDL:
MFCD03265300 Núm. CAS: 25263-44-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 51.0 to 55.0 deg-C |