(4-Hydroxyphenyl)methyl(2-methylbenzyl)sulphonium Hexafluoroantimonate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
H1620-25G
H1620-5G
TCIAH1620-25GEA
351
EUR
TCIAH1620-25G
TCIAH1620-5G
(4-Hydroxyphenyl)methyl(2-methylbenzyl)sulphonium Hexafluoroantimonate ≥98.0% (by HPLC)
(4-Hydroxyphenyl)methyl(2-methylbenzyl)sulphonium Hexafluoroantimonate
Formula:
C₁₅H₁₇F₆OSSb |
Núm. CAS:
141651-31-2 UN: 3077 ADR: 9,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |