Isobutirato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Methylpropionic acid ethyl ester
A12966.0F
A12966.AE
A12966.AP
A12966.0FEA
242
EUR
A12966.0F
A12966.AE
A12966.AP
Isobutirato de etilo ≥98%
Isobutirato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 97-62-1
Molecular Formula: (CH3)2CHCO2CH2CH3
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 13°(55°F)
Refractive Index: 1.3870
Odour: Pleasant
Melting Point: -88°
Boiling Point: 108-110°
Beilstein Reference: 773846
Merck Reference: 14,3814
UN No.: 2385
MDL No.: MFCD00009165
Formula:
C₆H₁₂O₂ MW: 116.16 g/mol Pto. Ebullición: 108…110 °C Pto. de fusión: –88 °C Densidad: 0.869 Pto. de inflamación: 13 °C (55 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009165 Núm. CAS: 97-62-1 EINECS: 202-595-4 UN: 2385 ADR: 3 II Índice Merck: 13,03847 |